Läs mer
Thermo Scientific™ Temperaturdiagram registreringspapper
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Temperaturområde:
-200 °C till 0 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Temperaturdiagramskrivare Papper i sjudagars cirkulära temperaturskrivare.
- 6″ (15,2 cm) diameter
- För användning i fristående och panelmonterade sjökortsskrivare
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Chart Recorder papper |
| Temperaturområde | -200 °C till 0 °C |
| Stil | Fristående |
| För användning med (utrustning) | Fristående och panelmonterade sjökortsspelare |
| Övervakningsalternativ | Inspelare |
| Statisk hålltid | 7 dagar |
| Diameter (engelska) | 6 tum |
| Diameter (metrisk) | 15.2 cm |