Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klocka
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 138 °C
143 °C till 166 °C
171 °C till 193 °C
232 °C till 260 °C
60 °C till 82 °C
88 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Urtavla storlek (engelska) | 0,15 tum. |
| Urtavla storlek (metrisk) | 14 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,55 tum. |
| Höjd (metrisk) | 14 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 14 mm |
| Material | Polyimidfilm, Akryllim |
| Visa mer |