Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax 5 nivå klocka
Produktkod. p-8000482
Temperaturområde (metriskt):
116 °C till 138 °C
143 °C till 166 °C
171 °C till 193 °C
232 °C till 260 °C
60 °C till 82 °C
88 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11770879
Brand: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG5D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Urtavla storlek (engelska) 0,15 tum.
    Urtavla storlek (metrisk) 14 mm
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,55 tum.
    Höjd (metrisk) 14 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 14 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 143 C °till 166 °C (290 °F till 330 F) °Område 5
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,55 tum.
    Beskrivning Thermax 5-nivå klocktemperaturindikator 143 C °till 166 °C (290 F °till 330 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 330 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 166 °C
    Min. Temperatur (engelska) 290 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 143 °C
    Temperaturområde (engelska) 290 °F till 330 °F
    Temperaturområde (metriskt) 143 °C till 166 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning 143 °C, 149 °C, 154 °C, 160 °C, 166 °C (290 °F, 300 °F, 310 °F, 320 °F, 330 °F)
    Visa 143/149/154/160/166 °C
    skala Dubbel° C (° F)