Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator 199 °C /390 °F
Temperaturområde (metriskt):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med (applikation) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Höjd (engelska) | 0.51 in. |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Fuktighetsområde | 40 to 60% |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Material | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Mätningstid | 2 to 5 seconds |
| Modell | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 99°C (210°F) |
| Visa mer |