Läs mer
Testo™ Testoterm™ Temperaturremsor
Produktkod. p-8014782
Temperaturområde (metriskt):
37 °C till 65 °C
71 °C till 110 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10028660
Brand: Testo™ 0646 0108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa remsor för att övervaka temperaturen på rörliga eller små föremål och långtidsövervakning av transport- och lagringstemperaturer. Testoterm™ Temperaturremsor kan appliceras på en mängd olika ytor och reagerar på specifika temperaturökningar genom att ändra färg irreversibelt inom 2 till 3 sekunder.
  • Självhäftande temperaturremsor
  • Finns i häften om 10 st
  • Remsor skalas av och appliceras på föremålet du vill mäta
  • Ändra färg när tröskelvärdena överskrids inom 2 till 3 sekunder
Specifikationer
Montering Självhäftande
Noggrannhet (temperatur) ±1,5 °C
Temperaturområde (metriskt) 37 °C till 65 °C
Typ Självhäftande temperaturremsor