Läs mer
TEP 4 modell buffertlösning pH 4, WTW™
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
Beskrivning
- pH buffrar med WTW – exakt och spårbar till PTB/NIST i bulkstorlek på 250 ml
- Livslängd upp till 3 år (oöppnad)
- Sparsam användning
- Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
- Tekniska buffertlösningar för pH 4,01 finns i de praktiska 250 ml-flaskorna
- Alla moderna tekniska buffringslösningar är spårbara till PTB (fysisk teknisk myndighetsverk) resp NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |