Läs mer
Terbium(III) acetate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivning
Terbiumacetat har en viktig roll som aktivator för gröna fosforer som används i färg-TV-rör. Samtidigt används terbiumacetat också i speciallasrar och som dopningsmedel i solid-state-enheter. Terbium används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska apparater. Som en komponent i Terfenol-D är Terbium användbar i ställdon, i marina ekolodssystem, sensorer, i SoundBugdevice (dess första kommersiella tillämpning) och andra magnetomekaniska enheter. Det används också i legeringar och vid tillverkning av elektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Terbium(III) acetate hydrate |
| Fysisk form | Kristallina aggregat |
| Kvantitet | 10 g |
| Analysprocentintervall | 99.9% (REO) |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids |
| Formel vikt | 336.08 (anhydrous) |
| Känslighet | Hygroscopic |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.