Läs mer
Terbium(III)bromid, ultratorr, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358208
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11358208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039425.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14456-47-4 | Br3Tb | 398.637 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14456-47-4
Molekylformel Br3Tb
Molekylvikt (g/mol) 398.637
MDL-nummer MFCD00049571
InChI-nyckel AZNZWHYYEIQIOC-UHFFFAOYSA-K
Synonym terbium iii bromide, terbium tribromide, terbium 3+ tribromide, terbium iii ; bromide, acmc-1btzk, terbium 3+ ion tribromide, terbium bromide
PubChem CID 84452
IUPAC-namn terbium(3+);tribromid
LEDER [Br-].[Br-].[Br-].[Tb+3]
Specifikationer
Kokpunkt 1490°C
Kemiskt namn eller material Terbium(III) bromide
Smältpunkt 827°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (REO)
Formel vikt 398.65
Procent renhet 99.99%
Förpackning Ampull
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.