Läs mer
Terbium(III) chloride hexahydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4408185
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11396248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011209.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13798-24-8 | Cl3H12O6Tb | 373.37 g/mol
Terbium(III)kloridhexahydrat är en vattenlöslig källa som används för framställning av metallisk terbium, som används i elektroniska apparater och en tillsats för speciallegering, nämligen Terfenol-D. Det används vid framställning av komplex, som används vid spektrofluorimetrisk bestämning av olika kemikalier i farmaceutiska formuleringar. Vidare finner den användning vid framställning av terbiumnanorör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13798-24-8
Molekylformel Cl3H12O6Tb
Molekylvikt (g/mol) 373.37
MDL-nummer MFCD00149870
InChI-nyckel ULJUVCOAZNLCJZ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn terbium(3+)hexahydrattriklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tb+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbium(III) chloride hexahydrate
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 373.38 (265.29 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.