Läs mer
MP Biomedicals™ Fantastiskt buljong II, uttorkat medium
Produktkod. p-4474914 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11357699
Brand: MP Biomedicals™ 113046031
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rikhaltigt medium för tillväxt av E. coli och certifierat för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
  • Proprietär formulering
  • Använd 50 kapslar per liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Molekylärbiologi Certified™ FDA
Innehåll och lagring 15 °C till 30 °C
Formatera Kapsel
Kvalitet Molekylärbiologi
Produkttyp Mikrobiologimedia
Formulering Jästextrakt, tryptonbuljong, natriumklorid och vitaminer
För användning med (applikation) För tillväxt av Escherichia coli och certifierad för plasmid och andra bakteriekulturer i flytande medium
Kvantitet 1000 g