Läs mer
tert-butyletyleter, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
tert-butyletyleter används som en oxygenat-bensintillsats oxygenate under dess produktion från råolja. Det används som extraktionsmedel i mänsklig urin genom att använda enkelväggiga kolnanorör som adsorbent. Den spelar en viktig roll som bränslekomponent i bensin för att förbättra dess oktantal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
tert-butyletyleter används som ett oxygenat bensintillsats oxygenate under sin produktion från råolja. Det används som extraktionsmedel i mänsklig urin genom att använda enkelväggiga kolnanorör som adsorbent. Den spelar en viktig roll som bränslekomponent i bensin för att förbättra dess oktantal.
Löslighet
Blandbar med alkohol, etyleter. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, neopren, n-butyl och uretan. Det kan reagera med luft och bilda peroxider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl ethyl ether |
| Smältpunkt | -94°C |
| Densitet | 0.75 |
| Kokpunkt | 72°C to 73°C |
| Flampunkt | −19°C (−2°F) |
| Brytningsindex | 1.375 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1179 |
| Beilstein | 1731469 |
| Merck Index | 14,3774 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.