Läs mer
tert.-Butyl methyl malonate, 95%
Produktkod. 10249253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
Produktkod. 10249253
Brand: Thermo Scientific Acros 339390010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 42726-73-8 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42726-73-8
Molekylformel C8H14O4
Molekylvikt (g/mol) 174.2
MDL-nummer MFCD00042856
InChI-nyckel XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl malonate, t-butyl methyl malonate, 1-tert-butyl 3-methyl propanedioate, acmc-20ajkv, tert-butyl methylmalote, pubchem20476, methyl tert-butyl malonate, ksc493c8h, tert-butyl methyl malonaoate
PubChem CID 2733872
IUPAC-namn 3-O-tert-butyl 1-O-methyl propanedioate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert.-Butyl methyl malonate
Smältpunkt -10°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 80°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel H3COOCCH2COOC(CH3)3
Brytningsindex 1.4140 to 1.417
Kvantitet 1 mL
Formel vikt 174.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.