Läs mer
tert-butylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081240
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11469033
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11135.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 75-64-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
tert-butylamin används som prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
tert-butylamin används som en prekursor för framställning av gummiacceleratorer, läkemedel och färgämnen. Det används vid syntes av N-tert-butyl-acetamid, isokinoliner, pyridiner, dekumbenin, sulfonter, sulfonamider och metyl-beta-ketofosfonat. Det används också i studien av effekten av aminer för att påverka atmosfärisk svavelsyra - vattenkärnbildning, hydroaminering av terminala alkyner och mätning av ytsurheten hos fast katalysator. Den fungerar som en indikatormolekyl i studien av NMR-baserad pH-bestämningsmetod.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, kloroform och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-64-9
Molekylformel C4H11N
MDL-nummer MFCD00008050
InChI-nyckel YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butylamine, erbumine, 2-amino-2-methylpropane, t-butylamine, 2-propanamine, 2-methyl, trimethylaminomethane, 1,1-dimethylethylamine, 2-aminoisobutane, 1,1-dimethylethanamine, butylamine, tert
PubChem CID 6385
ChEBI CHEBI:44639
IUPAC-namn 2-metylpropan-2-amin
LEDER CC(C)(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material tert-Butylamine
Smältpunkt -67°C
Densitet 0.696
Kokpunkt 44°C to 46°C
Flampunkt −38°C (−36°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.378
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2733
Beilstein 605267
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1545
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,chloroform and organic solvents.
Molekylvikt (g/mol) 73.139
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • tert-Butylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: tert-Butylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.