Läs mer
Bunzl Healthcare™ Terumo™ Eccentric Luer-Slip Syringe
Volym (metrisk):
20 mL
50 mL
Examen:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
- Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
- Sterile, Latex-free
- Bold, precise scale markings
- Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
- Individually wrapped in tamper evident peel packs
- Supplied without needles
- Suitable for gases or liquids
- Eccentric luer lock
For research use only, unless otherwise indicated.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Material | Polypropylene |
| För användning med (applikation) | For research use, for gases or liquids |
| Produkttyp | Eccentric Luer-slip Syringe |
| Disponibel | Single-use |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 50 Pk. |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Anslutningstyp | Eccentric Luer Slip |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |