Läs mer
Memmert™ Testkammare med LED-display, 256 l, rostfritt stål
Handla allt Memmert Produkter
Kapacitet (metrisk):
256 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fuktning med varm ånggenerator
- 2 Pt100-givare Klass A i 4-trådskrets, övervakar ömsesidigt och tar över prestandan vid samma temperaturvärde
- Elektronisk mikroprocessor temperaturkontroller med autodiagnostiksystem
- högpresterande luftfläkt i arbetskammaren
- upplösning på display för börvärden 0,1°C upp till 99,9°C,°0,5 C från 100°C och för ärvärden 0,1 C (°LED)
- USB-gränssnitt inkl. Memmert programvara Celsius för programmering och dokumentation
- Över- och undertemperaturövervakning TWW, skyddsklass 3.3 eller justerbar temperaturbegränsare TWB, skyddsklass 2, justerbar vid kontroller
- Inbyggd feldiagnostik för temperatur- och fuktkontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Larmtyper | Hörbart och visuellt |
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Controllertyp | Multifunktionell digital PID-mikroprocessorkontroller |
| Beskrivning | Temperatur |
| Kapacitet (metrisk) | 256 l |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål |
| Belysning | Ingen belysning |
| Material | Texturerat rostfritt stål, bakre förzinkat stål |
| Pluggtyp | Tysk variant |
| Relativ luftfuktighet | <70% |
| Visa mer |