Läs mer
ITS Europe™ Testremsor med ultrahög fri klor
Kvantitet:
50/flaska
Beskrivning
- Mycket högt detekteringsområde.
- Detektionsområde: 0 - 750 ppm (mg/L).
- Designad för att motstå störningar från monokloraminer
- Idealisk produkt vid testning i en livsmedelsbearbetningsmiljö.
- Perfekt för att avgöra om du har rätt mängd desinfektionsmedel närvarande eller inte.
- Alla reagenser är impregnerade på testremsdynan och inga externa kemikalier behövs för att utföra vattenkvalitetstestet.
- Testtid: 31 sekunder.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Klor |
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50/flaska |
| Räckvidd | 0 - 750ppm (mg/L) |