Läs mer
IKA™ Provrörsfäste för IKA Plattformshaker
Produktkod. 10130921 Handla allt IKA Produkter
Håller:
Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10130921
Brand: IKA™ L001850
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäste med anpassad array för att hålla reagensglas på en plattformshaker.
  • Kräver VG 3.3 universalfäste
  • Underlättar virvling med flera rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Rör
Rörstorlek 12 mm
Produkttyp Provrörsadapterfäste
Beskrivning Provrörsadapterfäste
Modell Modell MS 1.32
För användning med (utrustning) Universalfäste, shaker
Antal positioner 6