Läs mer
IKA™ Provrörsfäste för IKA Plattformshaker
Handla allt IKA Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Håller:
Rör
Beskrivning
Fäste med anpassad array för att hålla reagensglas på en plattformshaker.
- Kräver VG 3.3 universalfäste
- Underlättar virvling med flera rör
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsadapterfäste |
| Beskrivning | Provrörsadapterfäste |
| Modell | Modell MS 1.34 |
| För användning med (utrustning) | Universalfäste, shaker |