Läs mer
IKA™ Provrörsfäste för IKA Plattformshaker
Produktkod. 10728971 Handla allt IKA Produkter
Håller:
Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10728971
Brand: IKA™ L001840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäste med anpassad array för att hålla reagensglas på en plattformshaker.
  • Kräver VG 3.3 universalfäste
  • Underlättar virvling med flera rör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Rör
Rörstorlek 10 mm
Produkttyp Provrörsadapterfäste
Beskrivning Provrörsadapterfäste
Modell Modell MS 1.31
För användning med (utrustning) Universalfäste, shaker
Antal positioner 14