Läs mer
Reitenspiess™ Provrörsborste
Produktkod. 10403131
Längd (metrisk):
100 mm
190 mm
230 mm
Diameter (metrisk) borst:
10 mm
16 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10403131
Brand: Reitenspiess™ 12200334
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd a Reitenspiess™ Provrörsborste för rengöring, desinficering och sterilisering av provrör vid behov i laboratoriet. .
  • Naturliga borst
  • Finns i olika längder
  • Olika diametrar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Diameter (metrisk) borst 10 mm
Längd (metrisk) 190 mm
Kvantitet 1 st