Läs mer
Pinnacle Brush™ Provrörsborstar
Produktkod. p-8000737
Borstmaterial:
Fiber
Nylon
Diameter (metrisk) borst:
11 mm
28 mm
29 mm
För användning med (utrustning):
Provrör med 10 till 12 mm diameter
Provrör med 16 till 25 mm diameter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12871954
Brand: Pinnacle Brush™ T665
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
Utmärkt för att rensa ut smala provrör och andra svåråtkomliga instrument. Pinnacle Brush™ Provrörsborstar levereras i förpackningar om 10 st.
  • På galvaniserade ståltrådshandtag
  • Med solfjäderformad ände
  • Med borst eller nylonspetsar
  • Finns för olika diametrar på rör
Specifikationer
Produkttyp Provrörsborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Tips Typ Fläkttips
Färg Vitt
Diameter (metrisk) 3.2 cm
Diameter (metrisk) borst 29 mm
För användning med (utrustning) Provrör med 16 till 25 mm diameter
Längd (metrisk) 22 cm
Längd (metrisk) borste 6 cm
Längd (metriskt) handtag 16 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 10 cm