Läs mer
Kartell™ Provrörslock
Produktkod. 10737721
Diameter (metrisk) Yttre:
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
För användning med (utrustning):
12 mm provrör
16 mm provrör
24 mm diameter provrör
35 mm diameter provrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10737721
Brand: Kartell™ 0065500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska risken för provkontamination och spill med en polyetenkonstruerad lock. Kartell™ Provrörslock är speciellt utformade för att rymma både plast- och glasprovrör.
  • Tillverkad av PE
  • Designad för att passa plast- eller glasprovrör
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE/IVD
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Polyeten
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) 24 mm diameter provrör