Läs mer
Grant Instruments™ Provrörsbricka för Grant Shaking Water Baths
Typ:
Kolvbricka
Provrör/mikrotubbricka
Provrörsbricka
För användning med (utrustning):
LSB12
LSB18
OLS26
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Inkludera gängade hål för att ta emot kolvklämmor eller hållare för plattor med djupa brunnar (=2 ml). Bevilja Instruemnts™ Kolvbricka för Grant Shaking Water Baths är kompatibla med SR tallrikhållare och ställ eller kan användas ensamma för att rymma påsar och diverse kärl.
Provrörsbricka för Grant Shaking Water Baths
- TS12: Rymmer upp till 3 SR Ställ för LSB12 modell Aqua Pro Skakande vattenbad
- TS18: Rymmer upp till 5 SR Ställ för LSB18 modell Aqua Pro Skakande vattenbad
- TS26: Rymmer upp till 5 SR Ställ för OLS26 modell Aqua Pro Skakande vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | LSB18 |
| Typ | Provrörsbricka |
| Håller | Upp till 3 SR Rack |
| Material | Rostfritt stål |