Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, borosilikatglas 3.3, utan kant, medium vägg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
12 ml
13 ml
17 mL
21 mL
27 ml
32 ml
34 ml
53 ml
57 ml
112 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av borosilikatglas 3.3
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Graderad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Provrör |
| Väggtjocklek | 1.0 mm |