Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, Utan kant, Medium Wall
Produktkod. 17901122 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Produktkod. 17901122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 23 ml
Längd (metrisk) 160 mm
Material Soda Lime Glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 0.9 mm