Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, Utan kant, Medium Wall
Produktkod. 17901132 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 17901132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Soda Lime Glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 0.9 mm