Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, Utan kant, Medium Wall
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 ml
5 ml
7 ml
10 ml
12 ml
18 ml
22 ml
23 ml
29 ml
35 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Beskrivning
- Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
- Tillverkad av soda lime glas
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Finns med pärlkant eller rak fälg
- Med rund botten
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Graderad | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Produkttyp | Provrör |
| Visa mer |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu