Läs mer
Fisherbrand™ Provrör, Soda lime, utan kant, tunnvägg
Produktkod. 17911132 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
25 ml
Längd (metrisk):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diameter (metrisk):
12 mm
13 mm
16 mm
Produktkod. 17911132
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provrör med rund botten är universella cylindriska laboratorieglas som används t.ex. för kemiska reaktioner, förbehandlingar eller för att lagra små mängder vätska.
  • Att överföra ämnen och vätskor till andra aggregationstillstånd och därmed initiera ytterligare reaktioner är mycket viktigt för det dagliga arbetet i laboratoriet. En mängd olika kärl, apparater och utrustning används för detta arbete. Reaktionskontroller, testserier och preliminära prover utförs vanligtvis i provrör på grund av de små mängder ämne som avlägsnats.
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
  • Finns med pärlkant eller rak fälg
  • Med rund botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 160 mm
Material Soda Lime Glas
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Provrör
Väggtjocklek 0.6 mm