Läs mer
Tetrachloro-p-benzoquinone, 99%
Produktkod. 10606642 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
Produktkod. 10606642
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 118-75-2 | C6Cl4O2 | 245.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-75-2
Molekylformel C6Cl4O2
Molekylvikt (g/mol) 245.86
MDL-nummer MFCD00001594
InChI-nyckel UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloranil, p-chloranil, tetrachloro-p-benzoquinone, tetrachloro-1,4-benzoquinone, tetrachlorobenzoquinone, spergon, coversan, reranil, vulklor, 2,3,5,6-tetrachloro-1,4-benzoquinone
PubChem CID 8371
ChEBI CHEBI:36703
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetraklorcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloro-p-benzoquinone
Smältpunkt >290°C
Flampunkt >100°C
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6Cl4(=O)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 636
Fieser 01,125; 02,66; 03,46; 04,75
Merck Index 15, 2078
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,sparingly soluble in ccl4,cs2 and chloroform,practically insoluble in cold petroleum ether and,cold alcohol
Formel vikt 245.88
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrachloro-p-benzoquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.