Läs mer
Tetrachloroethylene, Honeywell
Produktkod. p-7073731 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 15621550
Brand: Honeywell Research Chemicals 162111L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 127-18-4
Molekylformel C2Cl4
Molekylvikt (g/mol) 165.82
MDL-nummer MFCD00000834
InChI-nyckel CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
LEDER ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrachloroethylene
Densitet 1.623g/mL at 25°C
Linjär formel CCl2=CCl2
Kvantitet 1 L
UN-nummer 1897
Beilstein 1361721
IUPAC-namn 1,1,2,2-tetrachloroethene
Ångdensitet 5.83 (vs air)
Formel vikt 165.83g/mol
Ångtryck 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Procent renhet ≥99.5%