Läs mer
Tetraetylortosilikat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10723084 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
Produktkod. 10723084
Brand: Thermo Scientific 157810025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-10-4 | C8H20O4Si | 208.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-10-4
Molekylformel C8H20O4Si
Molekylvikt (g/mol) 208.33
MDL-nummer MFCD00009062
InChI-nyckel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicate
PubChem CID 6517
IUPAC-namn tetraetylsilikat
LEDER CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraethyl orthosilicate
Smältpunkt -77.0°C
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 166.0°C to 169.0°C
Flampunkt 45°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1% max. Ethanol (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Si(OC2H5)4
Brytningsindex 1.3820 to 1.3840
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,334
Merck Index 15,3903
Löslighetsinformation Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viskositet 0.75 mPa.s (20°C)
Formel vikt 208.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraethyl orthosilicate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.