Läs mer
Tetramethyl Ammonium Hydroxide, Extra Pure, Solution 25% In Water, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073606 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 10558260
Brand: Fisher Chemical T/0940/04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-59-2
Molekylformel C4H13NO
Molekylvikt (g/mol) 91.154
MDL-nummer 8280
InChI-nyckel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC-namn tetramethylazanium;hydroxide
LEDER C[N+](C)(C)C.[OH-]
Specifikationer
Kokpunkt 102°C
Smältpunkt -25°C
Färg Yellow
pH 13
Fysisk form Liquid
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 91.15g/mol
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 16mmHg (25°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Tetramethylammoniumhydroxide