Läs mer
Tetrametylammoniumhydroxid, 2,38% vikt/vikt aq. soln., elektronisk kvalitet, 99,9999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059593
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 15494915
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044940.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-59-2 | C4H13NO | 91.154 g/mol
Tetrametylammoniumhydroxid används som anisotropisk etsning av kisel, som ett basiskt lösningsmedel i utvecklingen av sur fotoresist i fotolitografiprocessen, och är mycket effektiv för att strippa fotoresist, och används som ett ytaktivt ämne vid syntes av ferrofluid, för att hämma nanopartikelaggregation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-59-2
Molekylformel C4H13NO
Molekylvikt (g/mol) 91.154
MDL-nummer MFCD00008280
InChI-nyckel WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetramethylammonium hydroxide, tmah, hydroxyde de tetramethylammonium, nmw-w, nmd 3, tetramethyl ammonium hydroxide, unii-5gkp7317q2, ammonium, tetramethyl-, hydroxide, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, tetramethylammoniumhydroxide
PubChem CID 60966
IUPAC-namn tetrametylazan;hydroxid
LEDER C[N+](C)(C)C.[OH-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethylammonium hydroxide
Färg Färglös till gul
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel (CH3)4NOH
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1835
Beilstein 3558708
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,9224
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 91.15
Procent renhet 99.9999%
Kvalitet Elektronisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2.38% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.