Läs mer
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator rengöringsverktyg
Produktkod. p-3557201 Handla allt Texwipe Produkter
Produkttyp:
Mopp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11551214
Brand: Texwipe™ TX7101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två handtag (18 och 24 tum långa), en dyna av polyesterskum och sex TechniCloth™ moppöverdrag i polyester. Mopp med teleskophandtag inkluderar sex polyestermoppöverdrag.
Utmärkt för rengöring av isolatorer, laminärt flödeshuvar, biosäkerhetsskåp och handskfack
  • Lågprofilmopp med rundade hörn och vridbart huvud för att nå svåråtkomliga områden
  • Tillverkad av autoklaverbar Celcon™ plast
  • Utbytbar skumkudde säkerställer att moppskyddet anpassar sig till ytor som ska rengöras
Specifikationer
Produkttyp Mopp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Plast