Läs mer
Texwipe™ CleanFoam Sterila skumservetter
Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
5 tum
5,02 tum.
Bredd (engelska) Huvud:
0,51 tum
0,78 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 5 tum |
| Produkttyp | Svabb |
| Längd (metrisk) | 132.2 mm |
| Material | Polyuretan |
| Bredd (engelska) Huvud | 0,78 tum |
| Bredd (metriskt) huvud | 19.7 mm |
| Typ av handtag | Polypropen |
| Typ av lim | Komplett termisk bindning |
| Handtagsmaterial | Polypropen |
| Tipsstil | Cirkulär |
| Visa mer |