Läs mer
Texwipe™ CleanFoam Sterila skumservetter
Produktkod. 17248879 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (engelska):
5 tum
5,02 tum.
Bredd (engelska) Huvud:
0,51 tum
0,78 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 17248879
Brand: Texwipe™ STX708A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Texwipe CleanFoam Sterila skumservetter, längd: 5 tum, 132,2 mm, bredd huvud: 0,78 tum, 19,7 mm, handtagstyp: Polypropen, Polyuretan, Rekommenderade tillämpningar: Säkerhet
  • Texwipe CleanFoam Sterila skumservetter
  • Längd: 5 tum, 132,2 mm
  • Bredd Huvud: 0,78 tum, 19,7 mm
  • Handtagstyp: polypropen, polyuretan
  • Rekommenderade tillämpningar: Säkerhet
  • Miljöövervakning
  • Rengöring med kompatibla lösningar och lösningsmedel
  • Plockar upp fina pulver
  • Ytprovtagning
  • Insamling och transport av bakteriologiska prover
  • Specifikationer
    Längd (engelska) 5 tum
    Produkttyp Svabb
    Längd (metrisk) 132.2 mm
    Material Polyuretan
    Bredd (engelska) Huvud 0,78 tum
    Bredd (metriskt) huvud 19.7 mm
    Typ av handtag Polypropen
    Typ av lim Komplett termisk bindning
    Handtagsmaterial Polypropen
    Tipsstil Cirkulär
    Spetsmaterial Polyuretan