Läs mer
Texwipe™ Alpha™-svabbar i polyesterserien
Produktkod. 13123743 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (metrisk):
69,5 mm
70 mm
70,3 mm
127,5 mm
162,3 mm
Tipsstil:
Flexibel
Plan
Stel
Typ av handtag:
Kompakt
Lång
Långt, lättgreppat
Skårad, lång, greppvänlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 2500
Paket med 500
Produktkod. 13123743
Brand: Texwipe™ TX754B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stickat och renrumstvättat polyesterhuvud ger en neutral bakgrund för erhållet prov på grund av dess höga renhetsnivåer. Texwipe™ Alfa™ Swabs rekommenderas allmänt för ytprovtagning och rengöringsvalideringsarbete.
Två lager renrumstvättad AlphaLite™-polyesterspetsar termiskt förseglade på polypropenhandtag.
  • Ultrarena huvudmaterial är precisionsgjutna så att varje svabb är konstruerad för höga toleranser
  • Inga förorenande lim
  • Överlägsen motståndskraft mot många olika kemiska produkter och lösningsmedel
  • Ultralåga utsläpp av partiklar, joner och NVR
  • Rekommenderas för rengöringsvalidering
  • Utmärkt sorptions- och frigöringsegenskaper
  • Brett utbud av spets- och handtagskonfigurationer
  • Tillverkade av de renaste materialen som finns tillgängliga och tillverkade i ett renrum med hjälp av toppmoderna processer och utrustning
  • Automatisk högprecisionsprocess garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet Silikonfri Bag-Within-A-Bag™-förpackningen består av en lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsarna som innehåller svabbarna Varje ytterpåse är individuellt märkt med lotnummer för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
För användning med (applikation) Punktrengöring med precision av räfflor, spår, slitsar och andra små utrymmen, applicering och borttagning av smörjmedel, lim och andra lösningar i en kritisk ren miljö, lösningsmedelsanvändning (som IPA)
Färg på handtag Ljusgrön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.5 mm
Längd (metrisk) 69,5 mm
Längd (metriskt) handtag 60 mm
Material Polyester
Storlek Mini
Tjocklek (metrisk) 3.0 mm
Typ av handtag Kompakt
Längd (metrisk) spets 9.5 mm
Bredd (metrisk) spets 3.5 mm
Diameter (metrisk) spets 3.5 mm
Produktlinje Alpha
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Tipsstil Stel
Spetsmaterial Stickad Alpha™ Polyester