Läs mer
Texwipe™ CleanTip™ Svabbar: Transplex™ /ESD-serien
Handla allt Texwipe Produkter
Tipsstil:
Flex paddel
Spetsig
Diameter (metrisk) spets:
3,5 mm
4 mm
6,8 mm
Längd (metriskt) handtag:
3 mm
78,5 mm
80,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Beskrivning
Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinteknisk utrustning och kortrengöring och reparation.
- Avled på ett säkert sätt elektriska laddningar på under två sekunder när de används med lösningsmedel som IPA
- Handtag konstruerat av revolutionerande plastlegering som säkert avleder elektriska laddningar utan att förorena tillsatser
- Lita inte på luftfuktighet
- Innehåller inga silikon, kol, metaller eller kemiska eller blommande joniska antistater
- Valet av huvudsubstrat inkluderar låga rester CleanFoam™ eller tvättas Alpha™ polyester
- Tillverkad av de renaste material som finns tillgängliga och tillverkade i renrum med hjälp av state-of-the-art processer och utrustning
- Automatisk process med hög precision garanterar konsekvent prestanda, dimensionering och renhet
- Silikonfri Bag-Within-A-Bag™ förpackningen består av lösningsmedelsresistent, termiskt förseglad ytterpåse som skyddar innerpåsar som innehåller svabbar
- Varje ytterpåse är individuellt lotkodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Precisionsspets, kompakt handtag |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,118 tum. |
| Längd (engelska) | 3,484 tum. |
| För användning med (applikation) | Väl lämpad för applikationer med ESD-känsliga enheter som kräver rengöring med låg förorening, såsom magnetresistiv hårddiskenhet, tillverkning av elektronisk medicinsk utrustning och kortrengöring och reparation |
| Färg på handtag | Genomskinligt |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 88.5 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 3,09 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 78,5 mm |
| Visa mer |