Läs mer
Texwipe™ KOGO™ TPA självhäftande renrumstejper
Produktkod. 17885432 Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Mått (LxB):
36 yd. x 1 tum. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tum. (33 mx 5 cm)
Produktkod. 17885432
Brand: Texwipe™ TPA2024WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Renrumstejplösning för försegling och förpackningsmaterial i kritiska miljöer
  • Idealisk för försegling, förpackning, färgkodning och produktidentifiering i renrum
  • Återanvändbara renrumspåsar med tryck och förslutning
  • Hög formbarhet, vidhäftning och sammanhållning
  • LDPE-underlag och akryllim
  • Latexfri, låg i halogener, lakbara klorider och tungmetaller
  • 5,5 mil. total tjocklek
  • 7,62 cm (3 tum) HDPE kärna
  • Rulllängd: 33m (36 yd.)
  • Olika färger och bredder tillgängliga
  • Katt. nr. 18-366-461 inkluderar 5 cm (2 tum) perforeringar
Beställningsinfo
Unikt förpackad i press-and-seal renrumspåsar.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Typ av lim Akryl
Färg Vitt
Material LDPE
För användning med (applikation) Renrumsförpackningar, färgkodning, märkning och waferbox-försegling
Latexfri Ja
Kvantitet 24/Pk.
Temperaturområde (engelska) -40 till 190 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +88 °C
Tjocklek (engelska) 5,5 mil
Mått (LxB) 36 yd. x 2 tum. (33 mx 5 cm)
Längd (engelska) 36 yd.
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5 cm
Diameter (engelska) 3 tum
Diameter (metrisk) 7.62 cm