Läs mer
Texwipe™ KOGO™ TPA självhäftande renrumstejper
Handla allt Texwipe Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Mått (LxB):
36 yd. x 1 tum. (33 mx 2,5 cm)
36 yd. x 2 tum. (33 mx 5 cm)
Beskrivning
- Idealisk för försegling, förpackning, färgkodning och produktidentifiering i renrum
- Återanvändbara renrumspåsar med tryck och förslutning
- Hög formbarhet, vidhäftning och sammanhållning
- LDPE-underlag och akryllim
- Latexfri, låg i halogener, lakbara klorider och tungmetaller
- 5,5 mil. total tjocklek
- 7,62 cm (3 tum) HDPE kärna
- Rulllängd: 33m (36 yd.)
- Olika färger och bredder tillgängliga
- Katt. nr. 18-366-461 inkluderar 5 cm (2 tum) perforeringar
Beställningsinfo
Unikt förpackad i press-and-seal renrumspåsar.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3 |
| Typ av lim | Akryl |
| Färg | Klart |
| Material | LDPE |
| För användning med (applikation) | Renrumsförpackningar, färgkodning, märkning och waferbox-försegling |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 48/Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | -40 till 190 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +88 °C |
| Tjocklek (engelska) | 5,5 mil |
| Visa mer |