Läs mer
Texwipe™ Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swab
Produktkod. p-3572225 Handla allt Texwipe Produkter
Längd (metrisk):
127,5 mm
162,3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 13143743
Brand: Texwipe™ TX761K
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Konstruerad med exakta och konsekventa toleranser utan användning av lim för överlägsen prestanda. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Swabs rengörs med en patentskyddad process för att säkerställa lämplighet för användning vid analys av totalt organisk kol (TOC) som en del av ett valideringsprotokoll för rengöring.
  • Certifierad; Rensad till en nivå av < 50μg/l TOC säkerställer konsekvens i bakgrundsbidraget från svabben
  • Idealisk för användning vid rengöringsvalidering av utrustning som används vid tillverkning av API:er, hjälpämnen och läkemedel
  • Dubbelskiktat, dubbelstickat polyesterhuvud ger utmärkta återvinningsnivåer genom att fånga in prover i stickad struktur utan att fästa vid provet, vilket tillåter fullständig frisättning i spädningsmedel
  • Stort huvud på ett styvt, bortbrytbart handtag ger stadigt stöd för provtagning av breda ytor och plana ytor och gör att huvudet kan placeras i flaskan med minimal hantering och kontaminering
  • 100 % polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs och ger utmärkt kemikaliebeständighet
  • Inga bakgrundsstörningar från andra föroreningar
  • Autoklaverbar för användning i sterila miljöer och processer
Specifikationer
Beskrivning Långt handtag
Konstruktion Flexibel huvudpaddel, långt handtag
För användning med (applikation) Ytprovtagning för användning vid rengöringsvalideringsprotokoll, precisionsrengöring av svåråtkomliga områden eller små utrymmen,
Färg på handtag Ljusgrön
Diameter (metriskt) handtag 3.2 mm
Längd (metrisk) 162,3 mm
Längd (metriskt) handtag 145.5 mm
Tjocklek (metrisk) 2.8 mm
Längd (metrisk) spets 16.8 mm
Bredd (metrisk) spets 6.8 mm
Typ av lim Termisk
Handtagsmaterial Polypropen
Spetsmaterial Stickad polyester