Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven Torrtorkare, ISO Klass 6/7
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
12 x 12 tum. (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 tum. (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
Paket med 12000
Paket med 300
Paket med 3000
Beskrivning
För ISO Klass 6 och 7 applikationer
Ekonomiska all-purpose nonwoven-torkar gjorda av en blandning av 55 % cellulosa och 45 —% polyester kombinerar naturlig fibers absorberande förmåga med renheten och styrkan hos syntetfiber.
- Hydroentanglement-processen använder vattenstrålar för att blanda fibrer, vilket eliminerar behovet av kemiska bindemedel
- Ger utmärkt dubbelriktad styrka och mycket låga nivåer av lösningsmedel som kan extraheras
- Erbjuder överlägsen våt- och torrstyrka, lösningsmedelskompatibilitet och syrabeständighet
- Kommer inte att repa eller nöta känsliga precisionskomponenter
Beställningsinfo
Finns som torrtorkare eller i en CleanPak™ förmättad med 70 % isopropylalkohol. Ytvikt: 67 g/m 2 .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torrtork |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.16 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Basvikt | 69 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 och OHSAS 18001:1999 |
| Mått (L x B) | 4 x 4 tum. (10,16 x 10,16 cm) |
| Visa mer |