Läs mer
Texwipe™ TOC Rengöringsvalideringssatser
Handla allt Texwipe Produkter
Produkttyp:
Valideringssats
Valideringssats, långhandtagspinne
För användning med (applikation):
Provtagning av 12 produktionsområden
Provtagning av 72 produktionsområden
Sampling 12 Production Areas
Förpackningsstorlek:
18 uppsättningar
Paket med 18
Varje
Beskrivning
Innehåller
Vials, swabs, and labels for sampling 12 or 72 production areas, and container for sample transport.
Designad för att förenkla provtagning för rengöringsvalidering. Kit kompatibla för användning med Sievers Model 800/900, Anatel ANATOC™ , Teledyne Tekmar , OI Analytisk modell 1010 och Shimadzu TOC-V Series™ TOC-analysatorer.
Flaskor
- Certifierad låg TOC-nivå (mindre än 10 Glc-mugg/L, mindre än 10 ppb) säkerställer konsistens i ampullens bakgrundsbidrag
- Förtvättade flaskor har en kapsyl och septa-design för enkel provtagning och analys
- Överlock av polyeten skyddar septumytan från kontaminering fram till analystillfället
- Lutande axeldesign minimerar huvudutrymmet för minskad bakgrundshalt
- Godkänd för användning av TOC-instrumenttillverkaren bullets1 (slut)
- Certifierad låg TOC-nivå (mindre än 50 Glc-mugg/L, mindre än 50 ppb) säkerställer konsistens i bakgrundsbidraget från pinnen
- Dubbelt lager, dubbelstickat polyesterhuvud fångar föroreningar i stickad struktur under provtagning
- Tillåter maximal föroreningsuppsamling och utsläpp i spädningsmedel för att ge utmärkta återvinningshastigheter
- Med ett skårat, brytbart handtag kan huvudet placeras i flaskan med minimal hantering och kontaminering
- 100 % polypropenhandtag säkerställer att inga ytterligare föroreningar införs och ger utmärkt kemikaliebeständighet
Certifikat
Analyscertifikat medföljer på varje låda.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Valideringssats |
| För användning med (applikation) | Provtagning av 72 produktionsområden |
| Inkluderar | 72 40 mL genomskinliga injektionsflaskor bundna septa lock, 144 Low TOC Alpha™ Provtagningspinnen, 72 tomma flaskoretiketter |
| Kvantitet | 1/Cs. |