Läs mer
Ebro Electronic™ TFH 610 / TFH 620 Termo-Hygrometer serie
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10402850
Temperaturnoggrannhet:
±0,3 °C
±0,5 °C
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
0 °C till 60 °C
Noggrannhet:
±2 % rH
±2,5 % rH
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10402850
Brand: Ebro Electronic™ 13405621A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Termo-Hygrometer för fukt- och temperaturmätning.
  • robust och slagtålig
  • Hög noggrannhet
  • °C/° F valbar
  • Cirka 5 års batteritid
  • Automatisk avaktivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Termohygrometer
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Upplösning 0.1% rH
Noggrannhet ±2 % rH
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60 °C
Temperaturnoggrannhet ±0,3 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 115 x 54 x 22 mm
Vikt (metrisk) 90 g
Certifikat och efterlevnad Fabrikskalibreringscertifikat