Läs mer
Thermo Scientific™ TH-641 Swinging Bucket Rotor Package för WX+ Ultraspeed Centrifuges
Produktkod. 12161690 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
6 x 13,2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12161690
Brand: Thermo Scientific™ 54295
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bearbeta prover effektivt med TH-641 Swinging Bucket Rotor.
Bearbeta prover effektivt med Thermo Scientific™ TH-641 Rotorpaket med svängande skopa.
Beställningsinformation:
Beställ ultracrimp/clearcrimp-tätningsverktyg (03920), byte av crimpmätare (03919), extra pluggar och lock (03045), tubborttagningsverktyg (12826), tubställ (två) (03726) separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Series Golvmodell Centrifuge
Rekommenderas för:
Gradera zonisolering av RNA och subcellulära partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TH-641 Rotorpaket med svängande skopa
Material Titan
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 6 x 13,2 ml
Max. RCF 287,660 x g
Max. Hastighet 41,000 rpm
Radie (metrisk) 153.2 mm
Radie (metrisk) Min. 71.9 mm
K-faktor 114
Max. Rörlängd 89 mm
Max. Diameter på rör 14 mm
Nettovikt 12.3 lb. (5.6 kg)
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultracentrifuger
Vinkel 90°
Genomsnittlig RCF 211,333 x g
Min. RCF 135,005 x g