Läs mer
Thallium(I) fluoride, 97%
Produktkod. 11374899
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11374899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 078111.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
Tallium(I)fluorid används som kemiska reagenser, finkemikalier, farmaceutisk forskning och utveckling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-27-7
Molekylformel FTl
Molekylvikt (g/mol) 223.38
MDL-nummer MFCD00049607
InChI-nyckel CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
PubChem CID 62675
LEDER [F-].[Tl+]
Specifikationer
Kokpunkt 655°C
Kemiskt namn eller material Thallium (I) fluoride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1707
Merck Index 14,9262
Löslighetsinformation Very soluble in water
IUPAC-namn fluortallium
Formel vikt 223.37
Procent renhet 97%
Densitet 8.36 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.