Läs mer
Thapsigargin, 95%
Produktkod. 15425169
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 15425169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62866.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67526-95-8 | C34H50O12 | 650.76 g/mol
Thapsigargin-inducerar nedreglering av EGF-receptorn är oberoende av proteinkinas C-aktivering. Det används också som en inducerare av lagrad Ca2+ frisättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Thapsigargin-inducerar nedreglering av EGF-receptorn är oberoende av proteinkinas C-aktivering. Det används också som en inducerare av lagrad Ca2+ frisättning.
Löslighet Löslig i DMSO (
20 mg/ml), etanol (20 mg/ml) och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67526-95-8
Molekylformel C34H50O12
Molekylvikt (g/mol) 650.76
MDL-nummer MFCD00083511
InChI-nyckel IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
PubChem CID 126969181
LEDER CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thapsigargin
Färg Vitt
Kvantitet 5 mg
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,9272
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Löslighetsinformation Soluble in DMSO (20mg/ml),ethanol (20mg/ml),and acetone.
IUPAC-namn (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-(acetyloxi)-4-(butanoyloxi)-3,3a-dihydroxi-3,6,9-trimetyl-8-{ [(2Z)-2-metylbut-2-enoyl]oxi}-2-oxo-2H,3H,3aH,4H,5H,6H,6aH,7H,8H,9bH-azuleno[4,5-b]furan-7-yl oktanoat
Formel vikt 650.75
Procent renhet 95%
Fysisk form Solid Film
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thapsigargin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Thapsigargin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.