Läs mer
Thapsigargin, 97%
Produktkod. 10790785 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 10790785
Brand: Thermo Scientific Acros 328570050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67526-95-8 | C34H50O12 | 650.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67526-95-8
Molekylformel C34H50O12
Molekylvikt (g/mol) 650.76
MDL-nummer MFCD00083511
InChI-nyckel IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
PubChem CID 126969181
IUPAC-namn [(3S,3aR,4S,6S,6aS,7S,8S,9bR)-6-acetyloxi-4-butanoyloxi-3,3a-dihydroxi-3,6,9-trimetyl-8-(2-metylbut-2-enoyloxi)-2-oxo-4,5,6a,7,8,5,6a,7,8,9b]- furan-7-hydroazuleno-7-4,7-hydroazuleno-yl-4,9 oktanoat
LEDER CCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(=O)C(\C)=C/C)C(C)=C2[C@@H]3OC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]3(O)[C@H](C[C@](C)(OC(C)=O)[C@@H]12)OC(=O)CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thapsigargin
Färg Färglös
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 mg
UN-nummer 2811
Merck Index 15, 9421
Synonym thapsigargin, unii-z96bq26rzd, z96bq26rzd, chembl96926, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid, 6-acetyloxy-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, 3s-3alpha,3abeta,4alpha,6beta,6abeta,7beta,8alpha z ,9balpha, tg1, --thapsigargin, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha, 6beta,6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester, octanoic acid 3s-3alpha, 3abeta, 4alpha,6beta, 6abeta, 7beta, 8alpha z , 9balpha-6-acetyloxy-2,3,-3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydro-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-2-methyl-1-oxo-2-butenyl oxy-2-oxo-4-1-oxobutoxy-azuleno 4,5-b furan-7-yl ester
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso (>1 mg/mL), ethanol (5 mg/mL),, chloroform
Formel vikt 650.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Film
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thapsigargin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.