Läs mer
Abeba™ Original 7021 skor
Produktkod. 15682478
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15682478
Brand: Abeba™ 7021/46
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Animalisk fett, olja och bränsle resistent. Sanitized™ behandlas.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Smidigt vitt läder
  • Halkskydd yttersula
  • Sanitetsbehandlad
  • Hälrem fällbar, justerbar
  • Innersula i läder
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Färg Vitt
Material Läder
Storlek 46
Enda funktioner Halksäker
Stil 7021
Motståndskraftig mot Animaliska fetter, olja och bränsle