Läs mer
Thermo Scientific™ TheraPure™ Nukleotider
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific TheraPurein vitro transkription (IVT ) enzymer är designade för avancerad forskning och tidig utveckling av mRNA-läkemedel och vacciner. Dessa produkter erbjuder kompletta arbetsflödeslösningar från mallberedning till RNA-syntes och rekommenderas för processforskning och optimering, proof of concept och prekliniska studier.
Den höga renheten av TheraPure IVT enzymer säkerställs genom exakta kvalitetstester som inkluderar bekräftelse på att enzymerna är nukleas- och endotoxinfria. Dessutom är tillverkningsprocessen av TheraPure produkter följer ISO9001 och ISO13485 standarder.
Funktioner
- Behändiga fristående enzymer för enkel optimering av arbetsflödet
- Djurfria råvaror (AOF) som används i tillverkningen
- Ingen risk för kontaminering av prion- eller djurvirus
- Reproducerbara och konsekventa resultat med validerad kvalitetstestning
- Överensstämmer med föreskrifter—β -laktamfri tillverkningsteknik
- Lämplig för translationell forskning
- Underlättar övergång till GMP under mRNA-vaccinutvecklingsprocessen
- Skalbar och tillgänglig som OEM-produkt
Den exceptionella kvaliteten på TheraPure produkter stöds av:
- Analyscertifikat
- Ursprungsintyg
- TSE/BSE uttalande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ATP Lösning, natriumlösning |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Frakt skick | Torr is |
| Koncentration | 100 mM |
| Kvantitet | 0.2 mL |
| Produktlinje | TheraPure |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | In vitro transkription |
Endast för forskning.